Få mere at vide
4-Methyl-1-piperazinepropionitrile, 98%, Thermo Scientific™
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-piperazinepropionitrile |
| Kogepunkt | 134°C to 136°C (13 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.476 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN3276 |
| Beilstein | 117453 |
| Formel vægt | 153.23 |
| Procent renhed | 98% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering