Få mere at vide
4-Methyl-1-piperazinepropionitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11392776
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11392776 50 g 50g
11382776 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11392776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08905.18
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4491-92-3
Molekylær formel C8H15N3
Molekylvægt (g/mol) 153.229
MDL nummer MFCD00051960
InChI nøgle XMZMOGFGIJQCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazinyl propanenitrile, acmc-1cumv, 4-methyl-1-piperazinepropionitrile, 4-methyl-1-piperazinepropanenitrile, 1-piperazinepropanenitrile, 4-methyl, n-2-cyanoethyl-n'-methylpiperazine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propionitrile
PubChem CID 3050146
IUPAC navn 3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanenitrile
SMIL CN1CCN(CC1)CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-piperazinepropionitrile
Kogepunkt 134°C to 136°C (13 mmHg)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 50 g
FN nummer UN3276
Beilstein 117453
Formel vægt 153.23
Procent renhed 98%