Få mere at vide
4-Methyl-1-piperazinepropionitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11382776
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11382776
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08905.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4491-92-3
Molekylær formel C8H15N3
Molekylvægt (g/mol) 153.229
MDL nummer MFCD00051960
InChI nøgle XMZMOGFGIJQCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-4-methylpiperazine, 3-4-methylpiperazinyl propanenitrile, acmc-1cumv, 4-methyl-1-piperazinepropionitrile, 4-methyl-1-piperazinepropanenitrile, 1-piperazinepropanenitrile, 4-methyl, n-2-cyanoethyl-n'-methylpiperazine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propionitrile
PubChem CID 3050146
IUPAC navn 3-(4-methylpiperazin-1-yl)propanenitrile
SMIL CN1CCN(CC1)CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-piperazinepropionitrile
Kogepunkt 134°C to 136°C (13 mmHg)
Brydningsindeks 1.476
Mængde 10 g
FN nummer UN3276
Beilstein 117453
Formel vægt 153.23
Procent renhed 98%