missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-methyl-1-piperazineddikesyre, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 17770659 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17770659 5 g
17760659 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17770659 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469570050
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Alpha vektor METHYLPIPERAZINEACETICACID
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-piperazineacetic acid
CAS 54699-92-2
Smeltepunkt 160°C
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7 H14 N2 O2
MDL nummer 03444554
Mængde 5 g
Molekylvægt (g/mol) 158.2
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.