missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Alpha vektor | METHYLPIPERAZINEACETICACID |
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-piperazineacetic acid |
| CAS | 54699-92-2 |
| Smeltepunkt | 160°C |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C7 H14 N2 O2 |
| MDL nummer | 03444554 |
| Mængde | 1 g |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?