Få mere at vide
4-methyl-1-pentyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357485
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357485 1 g 1g
11367485 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357485 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05537.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7154-75-8 | C6H10 | 82.15 g/mol
4-Methyl-1-pentyn, bruges som en polymer matrix sammen med syntetiseret NH2-MIL 53 metal organisk ramme (MOF) som et fyldstof blev brugt til at fremstille en blandet matrix membran (MMM). Det bruges også i additionsreaktioner, som er typiske i alkynreaktioner, såsom halogenering, hydrogenering, hydrohalogenering, hydrering, oxidativ spaltning, nitrildannelse og surhedsgrad af terminale alkyner. Polymeriserings- og substitutionsreaktioner er også nyttige i kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methyl-1-pentyn, bruges som en polymer matrix sammen med syntetiseret NH2-MIL 53 metal organisk ramme (MOF) som et fyldstof blev brugt til at fremstille en blandet matrix membran (MMM). Det bruges også i additionsreaktioner, som er typiske i alkynreaktioner, såsom halogenering, hydrogenering, hydrohalogenering, hydrering, oxidativ spaltning, nitrildannelse og surhedsgrad af terminale alkyner. Polymeriserings- og substitutionsreaktioner er også nyttige i kemisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i almindelige organiske opløsningsmidler med lav polaritet.
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7154-75-8
Molekylær formel C6H10
Molekylvægt (g/mol) 82.15
MDL nummer MFCD00039857
InChI nøgle OXRWICUICBZVAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentyne, 1-pentyne, 4-methyl, isobutylacetylene, isobutylethyne, 4-methylpentine, 4-methylpentyne, 4-methyl pentyne, isobutyl acetylene, 4-methyl-pentyne, 4-methyl-pent-1-yne
PubChem CID 138948
IUPAC navn 4-methylpent-1-yn
SMIL CC(C)CC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-pentyne
Tæthed 0.698
Kogepunkt 61°C to 62°C
Flammepunkt −24°C (−11°F)
Brydningsindeks 1.393
Mængde 1 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1731077
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in common organic solvents of low polarity.
Formel vægt 82.15
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1-pentyne
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-1-Pentyne