Få mere at vide
4-Methyl-1-pentenylboronic acid, 97%
Artikelnummer. 11436630
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
Artikelnummer. 11436630
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27655.MF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 214907-33-2 | C6H13BO2 | 127.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 214907-33-2
Molekylær formel C6H13BO2
Molekylvægt (g/mol) 127.98
MDL nummer MFCD01074680
InChI nøgle OLTGERMANPOCTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentenylboronic acid, 4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, trans-4-methyl-1-pentenylboronic acid, e-4-methylpent-1-enyl boronic acid, e-4-methylpent-1-en-1-yl boronic acid, 1e-4-methylpent-1-en-1-ylboronic acid
PubChem CID 6081507
IUPAC navn [(E)-4-methylpent-1-enyl]boronic acid
SMIL CC(C)CC=CB(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-pentenylboronic acid
Smeltepunkt 99°C to 102°C
Mængde 50 mg
Formel vægt 127.98
Procent renhed 97%