Få mere at vide
4-Methyl-1-penten, 98+%
Artikelnummer. 11393118
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393118 250 g 250g
11373118 10 g 10g
11383118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033029.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84,16 g/mol
4-Methyl-1-penten anvendes som monomer til olefinpolymerisation. Den resulterende polymer er poly(4-methyl-1-penten). Det kan også bruges til at fremstille 1,2-diiod-4-methyl-pentan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 691-37-2
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00008949
InChI nøgle WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12724
IUPAC navn 4-methylpent-1-en
SMIL CC(C)CC=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-pentene
Smeltepunkt -153 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.664 g/mL
Kogepunkt 53 °C til 54 °C
Flammepunkt -32 °C (-25 °F)
Lugt Benzinlignende
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.382
Mængde 250 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1731096
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, benzen, kloroform, petroleumsether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 84.16
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske