Få mere at vide
4-methyl-1-penten, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383118
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11383118
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033029.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
4-Methyl-1-penten anvendes som monomer til olefinpolymerisation. Den resulterende polymer er poly(4-methyl-1-penten). Det kan også bruges til at fremstille 1,2-diiod-4-methyl-pentan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 691-37-2
Molekylær formel C6H12
Molekylvægt (g/mol) 84.16
MDL nummer MFCD00008949
InChI nøgle WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
PubChem CID 12724
IUPAC navn 4-methylpent-1-en
SMIL CC(C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-pentene
Smeltepunkt -153°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.664 g/mL
Kogepunkt 53°C to 54°C
Flammepunkt -32°C (-25°F)
Lugt Petrol-like
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.382
Mængde 50 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1731096
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,benzene,chloroform,petroleum ether. Insoluble in water.
Formel vægt 84.16
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske