Få mere at vide
4-Methyl-1-penten, 98+%
Beskrivelse
4-Methyl-1-penten anvendes som monomer til olefinpolymerisation. Den resulterende polymer er poly(4-methyl-1-penten). Det kan også bruges til at fremstille 1,2-diiod-4-methyl-pentan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-pentene |
| Smeltepunkt | -153 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.664 g/mL |
| Kogepunkt | 53 °C til 54 °C |
| Flammepunkt | -32 °C (-25 °F) |
| Lugt | Benzinlignende |
| Lineær formel | (CH3)2CHCH2CH=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.382 |
| Mængde | 10 g |
| Vis mere |