Få mere at vide
4-methyl-1-penten, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10284980 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10284980 25 mL Glasflaske 25ml
1 options
Artikelnummer. 10284980 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127420250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-pentene
Navn note 97%
CAS 691-37-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -155 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.6600g/mL
Kogepunkt 53 °C til 54 °C
Flammepunkt -31 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H12
Lineær formel (CH3)2CHCH2CH=CH2
Brydningsindeks 1,3810 til 1,383
MDL nummer MFCD00008949
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.66
Synonym 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
InChI nøgle WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CC=C
IUPAC navn 4-methylpent-1-en
Molekylvægt (g/mol) 84.16
PubChem CID 12724
Formel vægt 84.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1-pentene