missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-1-octen-4-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-octen-4-ol |
| CAS | 62108-06-9 |
| Molekylær formel | C9H18O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O/c1-4-6-8-9(3,10)7-5-2/h5,10H,2,4,6-8H2,1,3H3 |
| SMIL | CCCCC(C)(O)CC=C |
| IUPAC navn | 4-methyloct-1-en-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.24 |
| Formel vægt | 142.1358 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?