Få mere at vide
4-Methyl-1-octanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-octanol |
| CAS | 38514-03-3 |
| Molekylær formel | C9H20O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O/c1-3-4-6-9(2)7-5-8-10/h9-10H,3-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCCCC(C)CCCO |
| IUPAC navn | 4-Methyloctan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.25 |
| Formel vægt | 144.15 |