Få mere at vide
(±)-4-Methyl-1-nonanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-4-Methyl-1-nonanol |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H22O/c1-3-4-5-7-10(2)8-6-9-11/h10-11H,3-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 158.1671 |