Få mere at vide
4-Methyl-1-naphthylmagnesiumbromid, 0,25 M opløsning i THF, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10361100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10361100 50 mL AcroSeal™ Glasflaske 50ml
1 options
Artikelnummer. 10361100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433690500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide
CAS 115913-58-1, 109-99-9
CAS min % 5.7, 92.75
CAS Max % 7.25, 94.31
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.9480g/mL
Flammepunkt −17 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Molekylær formel C11H9BrMg
MDL nummer MFCD01311487
Mængde 50 mL
Specifik vægtfylde 0.948
Synonym 4-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 4-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in thf, 4-methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25 m in 2-methf, 4-methyl-1-naphthylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, grignard reagent
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer
InChI nøgle PQFCMZXZQYKHIY-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC1=CC=C([Mg]Br)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn magnesium;4-methyl-lH-naphthalen-1-id;bromid
Molekylvægt (g/mol) 245.40
PubChem CID 13487699
Formel vægt 245.4
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1-naphthylmagnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.