Få mere at vide
4-Methyl-1-naphthoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452339
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15452339
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64917.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87700-67-2
Molekylær formel C12H9ClO
Molekylvægt (g/mol) 204.653
MDL nummer MFCD12025362
InChI nøgle IXGMHYHWSPDNNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-naphthalenecarbonylchloride, 4-methyl, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl, 4-methyl-1-naphthalenecarbonyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 4-methyl-9ci, 4-methyl-1-napthoyl chloride, 4-methyl-1-naphthoyl chloride, 4-methyl-naphthalene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 24887412
IUPAC navn 4-methylnaphthalene-1-carbonyl chloride
SMIL CC1=CC=C(C2=CC=CC=C12)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-naphthoyl chloride
Farve Yellow
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3247818
Formel vægt 204.65
Procent renhed 98%
Fysisk form Solid