Få mere at vide
4-Methyl-1-naphthoyl chloride, 98%, Thermo Scientific™
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-naphthoyl chloride |
| Farve | Gul |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3247818 |
| Formel vægt | 204.65 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |