Få mere at vide
4-Methyl-1-naftholsyre, TRC
Artikelnummer. 30470754
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30470754 25 g
1 options
Artikelnummer. 30470754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32109025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-naphthoic Acid
CAS 4488-40-8
Molekylær formel C12H10O2
Mængde 25 g
Synonym 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid.
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14)
SMIL Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12
IUPAC navn 4-methylnaphthalen-1-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Formel vægt 186.0681