Få mere at vide
4-Methyl-1-naftholsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-naphthoic Acid |
| CAS | 4488-40-8 |
| Molekylær formel | C12H10O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthalenecarboxylic Acid, 1-Methyl-4-naphthoic Acid, 4-Methyl-1-naphthalenecarboxylic Acid. |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-8-6-7-11(12(13)14)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3,(H,13,14) |
| SMIL | Cc1ccc(C(=O)O)c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-methylnaphthalen-1-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0681 |