missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Methyl-1-hydrazinophthalizine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-hydrazinophthalizine Hydrochloride |
| CAS | 91520-81-9 |
| Molekylær formel | C9H10N4 . (HCl)x |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N4.ClH/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(11-10)13-12-6;/h2-5H,10H2,1H3,(H,11,13);1H |
| SMIL | Cl.Cc1nnc(NN)c2ccccc12 |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?