Få mere at vide
4-methyl-1-cyclohexen-1-ylboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11925891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11925891 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11925891 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 431430010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 850567-92-9 | C7H13BO2 | 139,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
CAS 850567-92-9
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 155,0 °C til 159,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H13BO2
MDL nummer MFCD06659857
Mængde 1 g
Synonym 4-methyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, 4-methylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohex-1-enylboronic acid, boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, boronic acid,b-4-methyl-1-cyclohexen-1-yl, acmc-209q0u, 4-methyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-methylcyclohexen-1-yl boronic acid, 4-methyl-1-cyclohexenyl boronic acid
InChI nøgle SJZMIZIVYIOMIW-UHFFFAOYNA-N
SMIL CC1CCC(=CC1)B(O)O
IUPAC navn (4-methylcyclohexen-1-yl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 139.99
PubChem CID 44119556
Formel vægt 139.99
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver