Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1, 3-thiazole-2-carboxylic acid |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 90,0 °C til 92,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 143.17 |
| Vis mere |