Få mere at vide
4-methyl-1,3-oxazol-5-carboxylsyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620535
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10620535 250 mg 250mg
10565073 1 g 1g
10451284 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10620535 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10001CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2510-32-9
Molekylær formel C5H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 127.099
InChI nøgle ZIXUNDOOBLSXPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyloxazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-oxazole-5-carboxylic acid, ksc205g3h, 4-methyl-5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-oxazol-5-carboxylic acid, 4-methoxyoxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl
PubChem CID 292311
IUPAC navn 4-methyl-1,3-oxazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(OC=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Formel vægt 127.1
Procent renhed 95%