Få mere at vide
4-methyl-1,3-oxazol-2-amin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099401
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10099401 1 g 1g
10210595 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10099401 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM08202DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 35629-70-0
Molekylær formel C4H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 98.105
MDL nummer MFCD00126682
InChI nøgle VCZJVXLWQTXSPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 535824
IUPAC navn 4-methyl-1,3-oxazol-2-amin
SMIL CC1=COC(=N1)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1, 3-oxazol-2-amine
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 4-methyloxazol-2-amine, 2-amino-4-methyloxazole, 2-oxazolamine, 4-methyl, 4-methyl-oxazol-2-ylamine, 2-oxazolamine,4-methyl, 2-amino-4-methyl-1,3-oxazole, 2-amino-4-methyloxazol, 4-methyl-2-oxazolamine, 4-methyl-2-amino-oxazole, 2-amino-4-methyl-oxazole
Formel vægt 98.1
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk