Få mere at vide
4-Methyl-1-(3-methyl-pyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine |
| CAS | 191546-94-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H21 N3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2RS)-4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Imp. E (EP), 4-Methyl-1-(3-methylpyridin-2-yl)-2-phenylpiperazine, Mirtazapine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3/c1-14-7-6-10-18-17(14)20-12-11-19(2)13-16(20)15-8-4-3-5-9-15/h3-10,16H,11-13H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CN1CCN(C(C1)c2ccccc2)c3ncccc3C |
| Vis mere |