Få mere at vide
4-Methyl-1,3-dioxan, TRC
Artikelnummer. 30136652
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136652 5 g
30136398 10 g
30007478 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136652 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3051585G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-97-4
Molekylær formel C5 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 102.132
Synonym 4-Methyl-1,3-dioxane (ACI), m-Dioxane, 4-methyl- (6CI, 8CI), 4-Methyl-m-dioxane, NSC 292
IUPAC navn 4-methyl-1,3-dioxan
SMIL CC1CCOCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1,3-dioxane
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O2/c1-5-2-3-6-4-7-5/h5H,2-4H2,1H3
Formel vægt 102.068