Få mere at vide
4-Methyl-1,3-dioxan, 99%
Artikelnummer. 10642793 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10642793 5 g Glasflaske 5g
10703541 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642793 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305000050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1120-97-4 | C5H10O2 | 102,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1120-97-4
Molekylær formel C5H10O2
Molekylvægt (g/mol) 102.13
MDL nummer MFCD00006569
InChI nøgle INCCMBMMWVKEGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyldioxane, 4-methyl-m-dioxane, 1,3-dioxane, 4-methyl, m-dioxane, 4-methyl, 1,3-butanediol formal, 4-methyl-1,3 dioxane, acmc-2099cl, 5-19-01-00054 beilstein handbook reference, 4-methyl-1,3-dioxan-2-yl, m-dioxane, 4-methyl-8ci
PubChem CID 14269
IUPAC navn 4-methyl-1,3-dioxan
SMIL CC1CCOCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1, 3-dioxane
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -45°C to 44°C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 114°C
Flammepunkt 22°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4140 to 1.416
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.97
Formel vægt 102.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske