Få mere at vide
4-Methyl-1,2-cyclohexenoxid, cis + trans, 97 %
Artikelnummer. 11422230
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422230 1 g 1g
11432230 5 g 5g
11442230 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422230 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29100.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 36099-51-1 | C7H12O | 112,172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36099-51-1
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.172
MDL nummer MFCD09742280
InChI nøgle ULPDSNLBZMHGPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 3-methyl, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis + trans, 4-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane, 7-oxabicyclo 4.1.0 heptane,3-methyl, 3-methyl-7-oxabicyclo 4.1.0 heptane #, 4-methyl-1,2-cyclohexene oxide, cis+trans
PubChem CID 535184
IUPAC navn 4-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan
SMIL CC1CCC2C(C1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Navn note Cis + Trans
Brydningsindeks 1.447
Mængde 1 g
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-1,2-cyclohexene oxide