Få mere at vide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30479276
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479276 100 mg
30472945 500 mg
30470928 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479276 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM331338100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18212-21-0
Molekylær formel C4H4N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 144.15
Synonym 1,2,3-Thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-, 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid, NK-F 001, SV 03
IUPAC navn 4-methylthiadiazol-5-carboxylsyre
SMIL Cc1nnsc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O2S/c1-2-3(4(7)8)9-6-5-2/h1H3,(H,7,8)
Formel vægt 143.9993