Få mere at vide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11444417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444417 25 g 25g
11434417 5 g 5g
11454417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20449.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 18212-21-0 | C4H3N2O2S | 143,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18212-21-0
Molekylær formel C4H3N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD00173830
InChI nøgle NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
IUPAC navn 4-methylthiadiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 184 °C til 186 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 144.15
Procent renhed 98%