Få mere at vide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 11434417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434417 5 g 5g
11444417 25 g 25g
11454417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20449.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 18212-21-0 | C4H3N2O2S | 143,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18212-21-0
Molekylær formel C4H3N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD00173830
InChI nøgle NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
IUPAC navn 4-methylthiadiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid
Smeltepunkt 184°C to 186°C
Mængde 5 g
Formel vægt 144.15
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.