Få mere at vide
4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10476604
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10476604 10 g 10g
10079091 1 g 1g
10396974 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10476604 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC02301EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 18212-21-0
Molekylær formel C4H3N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 143.14
MDL nummer MFCD00173830
InChI nøgle NHHQOYLPBUYHQU-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid, 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl, pubchem10092, acmc-209xfo, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylicacid, tos-bb-0050, 4-methyl-1,2,3 thiadiazol-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-hydroxycarbonyl-1,2,3-thiadiazole, 4methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 1381992
IUPAC navn 4-methylthiadiazol-5-carboxylsyre
SMIL CC1=C(SN=N1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 144.15
Procent renhed 97%