Få mere at vide
4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10517654
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10517654 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10130922 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10245074 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10517654 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC02302DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 59944-65-9
Molekylær formel C4H3ClN2OS
Molekylvægt (g/mol) 162.59
MDL nummer MFCD00173831
InChI nøgle SDNDOCTUXWLDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonylchloride, 4-methyl, 4-methyl-1,2,3 thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carboxylic acid chloride, 4-methyl-5-thiadiazolecarbonyl chloride, 5-chlorocarbonyl-4-methyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole-5-carbonyl chloride, 4-methyl-9ci
PubChem CID 2736982
SMIL CC1=C(SN=N1)C(Cl)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1, 2, 3-thiadiazole-5-carbonyl chloride
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
IUPAC navn 4-methyl-1,2,3-thiadiazol-5-carbonylchlorid
Formel vægt 162.6
Procent renhed 90%