Få mere at vide
4-Methyl-1,10-phenanthrolin
Artikelnummer. 11388297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388297 5 g 5g
11378297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031888.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 31301-28-7 | C13H10N2 | 194,237 g/mol
4-methyl-1,10-phenanthrolin kan bruges til at fremstille 1,10-phenanthrolin-4-aldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31301-28-7
Molekylær formel C13H10N2
Molekylvægt (g/mol) 194.237
MDL nummer MFCD00004978
InChI nøgle NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 4-methyl, 4-methylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1aihj, 4-methyl-1,10 phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline1,10-phenanthroline, 4-methyl
PubChem CID 93149
IUPAC navn 4-methyl-1,10-phenanthrolin
SMIL CC1=C2C=CC3=C(C2=NC=C1)N=CC=C3
Specifica
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt 144 °C til 145 °C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 194.24
Fysisk form Krystallinsk
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.