Få mere at vide
4-Methyl-1,10-phenanthroline
Artikelnummer. 11378297
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378297 1 g 1g
11388297 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 031888.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31301-28-7 | C13H10N2 | 194.237 g/mol
4-methyl-1,10-phenanthrolin kan bruges til at fremstille 1,10-phenanthrolin-4-aldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31301-28-7
Molekylær formel C13H10N2
Molekylvægt (g/mol) 194.237
MDL nummer MFCD00004978
InChI nøgle NAZZKEZTSOOCSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,10-phenanthroline, 4-methyl, 4-methylpyridino 3,2-h quinoline, acmc-1aihj, 4-methyl-1,10 phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline, 4-methyl-1,10-phenanthroline1,10-phenanthroline, 4-methyl
PubChem CID 93149
IUPAC navn 4-methyl-1,10-phenanthrolin
SMIL CC1=C2C=CC3=C(C2=NC=C1)N=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methyl-1,10-phenanthroline
Smeltepunkt 144°C to 145°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 194.24
Fysisk form Krystallinsk