Få mere at vide
4-Methoxytrityl chlorid, 97%
Artikelnummer. 11488823
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11488823 250 g 250g
11468823 10 g 10g
11478823 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488823 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10545.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308,805 g/mol
Det bruges som selektivt beskyttelsesreagens, der bruges til primære hydroxylgrupper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som selektivt beskyttelsesreagens, der bruges til
primære hydroxylgrupper.
Opløselighed Opløseligt i toluen
.
Bemærkninger
Det er hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14470-28-1
Molekylær formel C20H17ClO
Molekylvægt (g/mol) 308.805
MDL nummer MFCD00000814
InChI nøgle OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchloride
PubChem CID 84462
IUPAC navn 1-[chlor(diphenyl)methyl]-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxytrityl chloride
Smeltepunkt 121 °C til 125 °C
Mængde 250 g
Beilstein 798425
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen.
Formel vægt 308.81
Procent renhed 97%