Få mere at vide
4-Methoxytrityl alkohol, 94%
Artikelnummer. 11498547
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11498547 10 g 10g
11408557 50 g 50g
11418557 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18620.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 847-83-6 | C20H18O2 | 290,36 g/mol
Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af TT-0011.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som mellemprodukt til fremstilling af TT-0011.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 847-83-6
Molekylær formel C20H18O2
Molekylvægt (g/mol) 290.36
MDL nummer MFCD00087962
InChI nøgle WCRRRAKYYPJJMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-methoxytrityl alcohol, 4-methoxyphenyl diphenylmethanol, unii-d117s0gbot, 4-methoxytrityl alcohol, p-methoxyphenyl-diphenylmethanol, p-anisyldiphenylmethanol, d117s0gbot, 4-methoxyphenyldiphenylmethanol, methoxytriphenylcarbinole
PubChem CID 70061
IUPAC navn (4-methoxyphenyl)-diphenylmethanol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxytrityl alcohol
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 290.36
Procent renhed 94%