Få mere at vide
4-Methoxytoluene-Alpha,Alpha,Alpha-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxytoluene-Alpha,Alpha,Alpha-d3 |
| CAS | 14202-49-4 |
| Molekylær formel | C8 D3 H7 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Benzene','1-methoxy-4-(methyl-d3)- (9CI','ACI), 1-Methoxy-4-(methyl-d3)benzene (ACI), Anisole','p-methyl-d3- (6CI','7CI','8CI), 4-Methoxytoluene-α,α,α-d3, p-Methyl-d3-anisole, 1-Methoxy-4-methylbenzene-d3, 1-Methoxy-4-methylbenzene-D3 (4-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1ccc(OC)cc1 |
| IUPAC navn | 1-methoxy-4-(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 125.1829 |
| Formel vægt | 125.092 |