Få mere at vide
4-Methoxythiophenol, 97%
Descrizione
4-Methoxythiophenol bruges til at forberede prøver til karakterisering af selvsamlede monolag (SAM?s) og til at studere SAM's effekt på både n- og p-kanal organiske tyndfilmstransistorer. Det bruges også til cæsiumfluorid-Celite-katalyseret fremstilling af thioethere og thioestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methoxythiophenol bruges til at forberede prøver til selvsamlede monolag (SAM ′s) karakterisering og til at studere SAM's effekt på både n- og p-kanal organiske tyndfilm transistorer. Det bruges også til cæsiumfluorid-Celite-katalyseret fremstilling af thioethere og thioestere.
Opløselighed Ikke blandbar eller svær at
blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxythiophenol |
| Tæthed | 1.14 |
| Kogepunkt | 100 °C til 103 °C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 96 °C (204 °F) |
| Lugt | Ubehageligt |
| Brydningsindeks | 1.5831 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1446910 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet eller svær at blande. |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.