Få mere at vide
4-Methoxythiophenol, 97%
Artikelnummer. 11418626
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418626 25 g 25g
11408626 5 g 5g
11428626 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418626 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16009.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 696-63-9 | C7H8OS | 140,2 g/mol
4-Methoxythiophenol bruges til at forberede prøver til karakterisering af selvsamlede monolag (SAM?s) og til at studere SAM's effekt på både n- og p-kanal organiske tyndfilmstransistorer. Det bruges også til cæsiumfluorid-Celite-katalyseret fremstilling af thioethere og thioestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
4-Methoxythiophenol bruges til at forberede prøver til selvsamlede monolag (SAM ′s) karakterisering og til at studere SAM's effekt på både n- og p-kanal organiske tyndfilm transistorer. Det bruges også til cæsiumfluorid-Celite-katalyseret fremstilling af thioethere og thioestere.
Opløselighed Ikke blandbar eller svær at
blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 696-63-9
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.2
MDL nummer MFCD00004849
InChI nøgle NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxythiophenol, p-methoxybenzenethiol, benzenethiol, 4-methoxy, 4-methoxybenzene-1-thiol, benzenethiol, p-methoxy, 4-mercaptoanisole, 4-methoxy thiophenol, 4-methoxy-benzenethiol, para-methoxybenzenethiol, 4-mercaptoanisol
PubChem CID 12765
IUPAC navn 4-methoxybenzenthiol
SMIL COC1=CC=C(C=C1)S
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxythiophenol
Tæthed 1.14
Kogepunkt 100 °C til 103 °C (13 mmHg)
Flammepunkt 96 °C (204 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.5831
Mængde 25 g
Beilstein 1446910
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Ikke blandet eller svær at blande.
Formel vægt 140.21
Procent renhed 97%