Få mere at vide
4-methoxythiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
4-Methoxythiophenol bruges til at forberede prøver til karakterisering af selvsamlede monolag (SAM?s) og til at studere SAM's effekt på både n- og p-kanal organiske tyndfilmstransistorer. Det bruges også til cæsiumfluorid-Celite-katalyseret fremstilling af thioethere og thioestere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
4-Methoxythiophenol bruges til at forberede prøver til selvsamlede monolag (SAM ′s) karakterisering og til at studere SAM's effekt på både n- og p-kanal organiske tyndfilm transistorer. Det bruges også til cæsiumfluorid-Celite-katalyseret fremstilling af thioethere og thioestere.
Opløselighed Ikke blandbar eller svær at
blande.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er følsomt over for luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxythiophenol |
| Tæthed | 1.14 |
| Kogepunkt | 100°C to 103°C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | 96°C (204°F) |
| Lugt | Unpleasant |
| Brydningsindeks | 1.5831 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1446910 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix. |
| Vis mere |