Få mere at vide
4-Methoxythiobenzamid, 98%
Artikelnummer. 11343086
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343086 1 g 1g
11353086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10945.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 2362-64-3 | C8H9NOS | 167,226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2362-64-3
Molekylær formel C8H9NOS
Molekylvægt (g/mol) 167.226
MDL nummer MFCD00040993
InChI nøgle WKWVTPKUHJOVTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxythiobenzamide, 4-methoxybenzothioamide, 4-methoxybenzene-1-carbothioamide, benzenecarbothioamide, 4-methoxy, 4-methoxy-thiobenzamide, p-methoxythiobenzamide, amino 4-methoxyphenyl methane-1-thione, thio-p-anisamide, p-anisamide,thio, p-methoxybenzothiamide
PubChem CID 736827
IUPAC navn 4-methoxybenzencarbothioamid
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=S)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxythiobenzamide
Smeltepunkt 145 °C til 147 °C
Mængde 1 g
Beilstein 1072444
Formel vægt 167.23
Procent renhed 98%