Få mere at vide
4-Methoxyriphenylmethylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30476045
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30476045 5 g
1 options
Artikelnummer. 30476045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2716605G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyriphenylmethylchloride
CAS 14470-28-1
Molekylær formel C20H17ClO
Mængde 5 g
Synonym 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, (p-Anisyl)diphenylmethyl Chloride, 1-(Chlorodiphenylmethyl)-4-methoxybenzene, 4-Anisyl(chloro)diphenylmethane, 4-Methoxytriphenylmethyl Chloride, 4-Methoxytritylchloride, 4-Monomethoxytrityl Chloride, MMTCl, Mono-p-methoxytrityl Chloride, NSC 54121, p-(Chlorodiphenylmethyl)anisole, p-Anisylchlorodiphenylmethane, p-Methoxytrityl Chloride
InChI formel InChI=1S/C20H17ClO/c1-22-19-14-12-18(13-15-19)20(21,16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-15H,1H3
SMIL COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC navn 1-[klor(diphenyl)methyl]-4-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 308.8
Formel vægt 308.0968