Få mere at vide
4-Methoxyresorcinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyresorcinol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| Formel vægt | 140.0473 |