Få mere at vide
4-Methoxyquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methoxyquinoline |
| CAS | 607-31-8 |
| Molekylær formel | C10H9NO |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-12-10-6-7-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-7H,1H3 |
| SMIL | COc1ccnc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 4-methoxyquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.0684 |