missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-Methoxyquinoline, TRC

Artikelnummer. 30476832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476832 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32361850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Methoxyquinoline
CAS 607-31-8
Molekylær formel C10H9NO
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H9NO/c1-12-10-6-7-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-7H,1H3
SMIL COc1ccnc2ccccc12
IUPAC navn 4-methoxyquinoline
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Formel vægt 159.0684
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.