missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(4-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic Acid, TRC

Artikelnummer. 30472204
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472204 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30472204 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2671601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (4-methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
CAS 909187-37-7
Molekylær formel C5 H7 B N2 O3
Mængde 1 g
Synonym 4-Methoxypyrimidin-5-boronic Acid, B-(4-methoxy-5-pyrimidinyl)boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H7BN2O3/c1-11-5-4(6(9)10)2-7-3-8-5/h2-3,9-10H,1H3
SMIL COC1=NC=NC=C1B(O)O
IUPAC navn (4-methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid
Molekylvægt (g/mol) 153.932
Formel vægt 154.055
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.