Få mere at vide
(4-Methoxypyrimidin-5-yl)boronic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (4-methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid |
| CAS | 909187-37-7 |
| Molekylær formel | C5 H7 B N2 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-Methoxypyrimidin-5-boronic Acid, B-(4-methoxy-5-pyrimidinyl)boronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7BN2O3/c1-11-5-4(6(9)10)2-7-3-8-5/h2-3,9-10H,1H3 |
| SMIL | COC1=NC=NC=C1B(O)O |
| IUPAC navn | (4-methoxypyrimidin-5-yl)boronic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.932 |
| Formel vægt | 154.055 |