Få mere at vide
4-Methoxypyridin, TRC
Artikelnummer. 30466609
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30466609 25 g
1 options
Artikelnummer. 30466609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26714525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxypyridine
CAS 620-08-6
Molekylær formel C6H7NO
Mængde 25 g
Synonym gamma-Methoxypyridine
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
SMIL COc1ccncc1
IUPAC navn 4-methoxypyridin
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528