Få mere at vide
4-Methoxypyridin, TRC
Artikelnummer. 30481291
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30481291 5 g
1 options
Artikelnummer. 30481291 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2671455G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Methoxypyridine
CAS 620-08-6
Molekylær formel C6H7NO
Mængde 5 g
Synonym gamma-Methoxypyridine
InChI formel InChI=1S/C6H7NO/c1-8-6-2-4-7-5-3-6/h2-5H,1H3
SMIL COc1ccncc1
IUPAC navn 4-methoxypyridin
Molekylvægt (g/mol) 109.13
Formel vægt 109.0528